5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR1494-1G
OR1494-5G
APOSOR1494-1GEA
3480
CZK
APOSOR1494-1G
APOSOR1494-5G
5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline 95%
5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O₃ MW: 182.177 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05865077 CAS číslo: 69397-93-9 |