Tisk…
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14931-1G OR14931-5G
APOSOR14931-1GEA 0 CZK
APOSOR14931-1G APOSOR14931-5G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxaldehyde 95%
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₆H₁₀OS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03425266
CAS číslo: 50675-19-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III