Tisk…
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR14913-1G OR14913-250MG
APOSOR14913-1GEA 8870 CZK
APOSOR14913-1G APOSOR14913-250MG
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine 95%
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine
Vzorec: C₁₃H₁₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08572134
CAS číslo: 937796-07-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III