Tisk…
4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Formyl-4-methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole, 4-(5-Formyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)pyridine
OR14888-100MG OR14888-1G OR14888-250MG
APOSOR14888-100MGEA 1450 CZK
APOSOR14888-100MG APOSOR14888-1G APOSOR14888-250MG
4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈N₂OS
MW: 204,248 g/mol
Bod tání: 168…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09817496
CAS číslo: 892502-19-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III