Tisk…
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(3-Formylphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR14886-1G OR14886-250MG OR14886-100MG
APOSOR14886-1GEA 10020 CZK
APOSOR14886-1G APOSOR14886-250MG APOSOR14886-100MG
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde 97%
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,183 g/mol
Bod tání: 105…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09817468
CAS číslo: 273727-50-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III