Tisk…
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]indoline 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3-Dihydro-1-methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-indole, 1-(2,3-Dihydro-1-methyl-1H-indol-5-yl)-N-methylmethylamine
OR14864-1G OR14864-250MG
APOSOR14864-1GEA 10150 CZK
APOSOR14864-1G APOSOR14864-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]indoline 90%
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]indoline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176.258 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09817499
CAS číslo: 906352-81-6
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III