Tisk…
1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1477-1G OR1477-5G
APOSOR1477-1GEA 827 CZK
APOSOR1477-1G APOSOR1477-5G
1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide 97%
1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide
Vzorec: C₁₁H₂₂N₄·HI
Bod tání: 180…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368562
CAS číslo: 849776-34-7