Tisk…
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: D-4-Pyridylalanine (R)-2-Amino-3-(4-pyridyl)propionic acid, 3-(Pyridin-4-yl)-D-alanine, 4-[(2R)-2-Amino-2-carboxyethyl]pyridine, (R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid, (2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propionic acid, 3-(4-Pyridyl)-D-alanine
OR14726-1G OR14726-5G
APOSOR14726-1GEA 3190 CZK
APOSOR14726-1G APOSOR14726-5G
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95%
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,177 g/mol
Bod tání: 261,3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01860874
CAS číslo: 37535-50-5