Tisk…
(R)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-4-Benzylthiazolidine-2-thione
OR14522-5G
APOSOR14522-5GEA 6350 CZK
APOSOR14522-5G
(R)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 98%
(R)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione
Vzorec: C₁₀H₁₁NS₂
MW: 209,331 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658217
CAS číslo: 110199-17-2