(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-4-Benzylthiazolidine-2-thione, (4S)-4-(Phenylmethyl)-2-thioxo-1,3-thiazolidine, (4S)-4-Benzyl-2-thioxo-1,3-thiazolidine
OR14521-1G
OR14521-10G
OR14521-5G
APOSOR14521-1GEA
1620
CZK
APOSOR14521-1G
APOSOR14521-10G
APOSOR14521-5G
(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 97%
(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione
Vzorec:
C₁₀H₁₁NS₂ MW: 209,331 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06658216 CAS číslo: 171877-39-7 |