Tisk…
1-(Furo[3,2-c]pyridin-4-yl)homopiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14500-1G OR14500-250MG
APOSOR14500-1GEA 9690 CZK
APOSOR14500-1G APOSOR14500-250MG
1-(Furo[3,2-c]pyridin-4-yl)homopiperazine
1-(Furo[3,2-c]pyridin-4-yl)homopiperazine
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658987
CAS číslo: 845885-87-2