Tisk…
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14438-1G OR14438-5G
APOSOR14438-1GEA 1160 CZK
APOSOR14438-1G APOSOR14438-5G
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₆N₂O₇
Bod tání: 125…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017561
CAS číslo: 22633-33-6