tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl 2-(piperazin-1-yl)acetate, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)methyl]piperazine, (Piperazin-1-yl)acetic acid tert-butyl ester
OR14391-1G
OR14391-250MG
APOSOR14391-1GEA
1870
CZK
APOSOR14391-1G
APOSOR14391-250MG
tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200,278 g/mol Bod varu: 72 °C (0,15 mm Hg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659535 CAS číslo: 112257-22-4 |