Tisk…

3-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR1436-1G OR1436-250MG OR1436-5G
APOSOR1436-1GEA 5200 CZK
APOSOR1436-1G APOSOR1436-250MG APOSOR1436-5G
3-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 97%
3-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
Bod tání: 106…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116293
CAS číslo: 217189-04-3

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR