3',5-Dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR14356-1G
OR14356-250MG
APOSOR14356-1GEA
9260
CZK
APOSOR14356-1G
APOSOR14356-250MG
3',5-Dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid 97%
3',5-Dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₈N₂O₄ Bod tání: 167 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01880302 CAS číslo: 849066-63-3 |