Tisk…
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazine, N1-BOC protected 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14349-1G OR14349-5G
APOSOR14349-1GEA 695 CZK
APOSOR14349-1G APOSOR14349-5G
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazine, N1-BOC protected 95%
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazine, N1-BOC protected
Vzorec: C₂₁H₃₃BN₂O₄
Bod tání: 157…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411544
CAS číslo: 470478-90-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III