Tisk…
1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Cyano-1-methyl-1H-imidazole
OR14347-250MG OR14347-1G OR14347-5G
APOSOR14347-250MGEA 2780 CZK
APOSOR14347-250MG APOSOR14347-1G APOSOR14347-5G
1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile 97%
1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₅H₅N₃
Bod tání: 64…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411537
CAS číslo: 66121-69-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III