Tisk…
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (4-Pyridin-4-ylphenyl)methanol, (4-(Pyridin-4-yl)phenyl)methanol
OR1432-1G OR1432-250MG
APOSOR1432-1GEA 5790 CZK
APOSOR1432-1G APOSOR1432-250MG
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 95+%
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,222 g/mol
Bod tání: 172…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114576
CAS číslo: 217192-22-8