Tisk…
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR14306-1G OR14306-250MG
APOSOR14306-1GEA 11250 CZK
APOSOR14306-1G APOSOR14306-250MG
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Vzorec: C₅H₉N₃
Bod varu: 100…104 °C (0,3 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200858
CAS číslo: 486414-86-2
UN: 2735
ADR: 8,III