Tisk…
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Borono-5-methylbenzo[b]thiophene
OR14304-250MG OR14304-100MG
APOSOR14304-250MGEA 1870 CZK
APOSOR14304-250MG APOSOR14304-100MG
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Vzorec: C₉H₉BO₂S
MW: 192.043 g/mol
Bod tání: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200866
CAS číslo: 136099-65-5