Tisk…
1,3-Benzothiazole-6-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR14303-1G OR14303-250MG
APOSOR14303-1GEA 1660 CZK
APOSOR14303-1G APOSOR14303-250MG
1,3-Benzothiazole-6-sulphonyl chloride 95%
1,3-Benzothiazole-6-sulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClNO₂S₂
Bod tání: 118…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086100
CAS číslo: 181124-40-3
UN: 3261
ADR: 8,III