Tisk…
5-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Bromoacetyl)-1,4-benzodioxane, 2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)ethan-1-one
OR14245-1G OR14245-250MG
APOSOR14245-1GEA 9530 CZK
APOSOR14245-1G APOSOR14245-250MG
5-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
5-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Vzorec: C₁₀H₉BrO₃
MW: 257,081 g/mol
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972617
CAS číslo: 19815-97-5
UN: 3261
ADR: 8,III