Tisk…
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-(2-Bromoethanoyl)-2-oxindole, 5-(Bromoacetyl)indolin-2-one, 5-(Bromoacetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
OR1417-1G OR1417-250MG
APOSOR1417-1GEA 8930 CZK
APOSOR1417-1G APOSOR1417-250MG
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole 97%
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole
Vzorec: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254,08 g/mol
Bod tání: >225 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08690294
CAS číslo: 105316-98-1
UN: 3261
ADR: 8,III