Tisk…
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14118-10G OR14118-1G OR14118-5G
APOSOR14118-10GEA 25460 CZK
APOSOR14118-10G APOSOR14118-1G APOSOR14118-5G
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₃
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026849
CAS číslo: 2017-87-0