Tisk…
2-(Hydroxymethyl)indoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14016-1G OR14016-250MG
APOSOR14016-1GEA 9330 CZK
APOSOR14016-1G APOSOR14016-250MG
2-(Hydroxymethyl)indoline
2-(Hydroxymethyl)indoline
Vzorec: C₉H₁₁NO
Bod tání: 49…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200868
CAS číslo: 138969-57-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III