5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR14014-1G
OR14014-250MG
APOSOR14014-1GEA
10750
CZK
APOSOR14014-1G
APOSOR14014-250MG
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₉H₇ClO₂S₂ MW: 246,734 g/mol Bod tání: 83 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06200880 CAS číslo: 90273-30-6 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |