Tisk…
3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Carboxy-2-hydroxybenzonitrile, 4-Carboxy-2-cyanophenol
OR13998-1G OR13998-250MG OR13998-5G
APOSOR13998-1GEA 4400 CZK
APOSOR13998-1G APOSOR13998-250MG APOSOR13998-5G
3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid 95+%
3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09998350
CAS číslo: 70829-28-6