1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Octahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine
OR13983-1G
OR13983-250MG
OR13983-5G
APOSOR13983-1GEA
3110
CZK
APOSOR13983-1G
APOSOR13983-250MG
APOSOR13983-5G
1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Vzorec:
C₇H₁₄N₂ MW: 126,199 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082600 CAS číslo: 5654-83-1 |