Tisk…
3-Piperidin-1-ylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1384-1G OR1384-5G OR1384-10G
APOSOR1384-1GEA 3150 CZK
APOSOR1384-1G APOSOR1384-5G APOSOR1384-10G
3-Piperidin-1-ylaniline 98%
3-Piperidin-1-ylaniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,258 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234760
CAS číslo: 27969-75-1