Tisk…
8-Amino-2,4-dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 8-Amino-3,4-dihydro-2,4-dimethyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine
OR13821-1G OR13821-250MG
APOSOR13821-1GEA 15940 CZK
APOSOR13821-1G APOSOR13821-250MG
8-Amino-2,4-dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
8-Amino-2,4-dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,214 g/mol
Bod tání: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09998375
CAS číslo: 870064-85-0