Tisk…
2-Amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid, 4-(2-Amino-2-carboxy-1-hydroxyethyl)anisole, β-Hydroxy-O-methyl-DL-tyrosine
OR13802-250MG
APOSOR13802-250MGEA 6620 CZK
APOSOR13802-250MG
2-Amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
2-Amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₄
MW: 211,215 g/mol
Bod tání: 176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09998363
CAS číslo: 50897-30-8
UN: 1759
ADR: 8,III