Tisk…

2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-(4-Bromophenyl)-5-sulphanyl-1,3,4-oxadiazole, 5-(4-Bromophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol

OR13745-1G OR13745-25G OR13745-5G
APOSOR13745-1GEA 2070 CZK
APOSOR13745-1G APOSOR13745-25G APOSOR13745-5G
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
Vzorec: C₈H₅BrN₂OS
MW: 257,107 g/mol
Bod tání: 190…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00992518
CAS číslo: 41421-19-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR