Tisk…
Ethyl 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR13735-10G OR13735-25G OR13735-5G
APOSOR13735-10GEA 5200 CZK
APOSOR13735-10G APOSOR13735-25G APOSOR13735-5G
Ethyl 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate 97%
Ethyl 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Vzorec: C₅H₇N₃O₂S
MW: 173,193 g/mol
Bod tání: 197…199 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03093787
CAS číslo: 64837-53-2