Tisk…
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13727-1G OR13727-25G OR13727-5G
APOSOR13727-1GEA 992 CZK
APOSOR13727-1G APOSOR13727-25G APOSOR13727-5G
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
Vzorec: C₁₇H₁₄N₂O
Bod tání: 76…80 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00022730
CAS číslo: 2436-15-9