Tisk…
2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13695-1G OR13695-5G
APOSOR13695-1GEA 3270 CZK
APOSOR13695-1G APOSOR13695-5G
2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane 99%
2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane
Vzorec: C₆H₁₅NOSi
MW: 145.275 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263699
CAS číslo: 10196-49-3
UN: 2924
ADR: 3+8 III