3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-[3-(Chlorosulphonyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR1362-1G
OR1362-250MG
APOSOR1362-1GEA
4960
CZK
APOSOR1362-1G
APOSOR1362-250MG
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride, tech
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₉H₇ClN₂O₃S MW: 258,681 g/mol Bod tání: 67…69 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797486 CAS číslo: 10185-62-3 UN: 3261 ADR: 8,II |