Tisk…
5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1361-1G OR1361-250MG
APOSOR1361-1GEA 12200 CZK
APOSOR1361-1G APOSOR1361-250MG
5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₇ClO₂S₂
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797460
CAS číslo: 97272-02-1
UN: 3261
ADR: 8,III