Tisk…
Ethyl 6-amino-5-bromonicotinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-amino-3-bromo-5-pyridinecarboxylate
OR1349-1G OR1349-250MG
APOSOR1349-1GEA 910 CZK
APOSOR1349-1G APOSOR1349-250MG
Ethyl 6-amino-5-bromonicotinate 95%
Ethyl 6-amino-5-bromonicotinate
Vzorec: C₈H₉BrN₂O₂
MW: 245.073 g/mol
Bod tání: 125…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659894
CAS číslo: 850429-51-5