3-(Bromoacetyl)-4-methyl-1,2,5-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(Bromoacetyl)-4-methylfurazan, 2-Bromo-1-(4-methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)ethan-1-one
OR13483-1G
OR13483-100MG
OR13483-250MG
APOSOR13483-1GEA
17160
CZK
APOSOR13483-1G
APOSOR13483-100MG
APOSOR13483-250MG
3-(Bromoacetyl)-4-methyl-1,2,5-oxadiazole
3-(Bromoacetyl)-4-methyl-1,2,5-oxadiazole
Vzorec:
C₅H₅BrN₂O₂ MW: 205.009 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00505140 CAS číslo: 165066-97-7 |