Tisk…
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR13452-1G OR13452-25G OR13452-5G
APOSOR13452-1GEA 3020 CZK
APOSOR13452-1G APOSOR13452-25G APOSOR13452-5G
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅N₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00222738
CAS číslo: 92534-69-5