Tisk…
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Carboxy-5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
OR13446-1G OR13446-100MG
APOSOR13446-1GEA 3540 CZK
APOSOR13446-1G APOSOR13446-100MG
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₉N₃O₂
MW: 191,187 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00461394
CAS číslo: 300691-07-0