Tisk…
2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Carboxy-2-methylbenzo[d]oxazole, 7-Carboxy-2-methyl-1,3-benzoxazole
OR13439-100MG OR13439-1G OR13439-250MG
APOSOR13439-100MGEA 3110 CZK
APOSOR13439-100MG APOSOR13439-1G APOSOR13439-250MG
2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₃
MW: 177,157 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03308601
CAS číslo: 52395-92-3