Tisk…
2-Bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1343-1G OR1343-5G OR1343-100MG
APOSOR1343-1GEA 6020 CZK
APOSOR1343-1G APOSOR1343-5G APOSOR1343-100MG
2-Bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole 97%
2-Bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole
Vzorec: C₅H₇BrN₂
MW: 175,026 g/mol
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659902
CAS číslo: 235426-31-0