1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR13424-100MG
OR13424-1G
OR13424-250MG
APOSOR13424-100MGEA
3410
CZK
APOSOR13424-100MG
APOSOR13424-1G
APOSOR13424-250MG
1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂·2ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00227022 CAS číslo: 140845-50-7 |