Tisk…
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [2-Oxo-2-(piperazin-1-yl)ethyl]benzene, 1-(Phenylacetyl)piperazine
OR13308-100MG OR13308-250MG
APOSOR13308-100MGEA 3540 CZK
APOSOR13308-100MG APOSOR13308-250MG
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O
Bod varu: 190…191 °C (17 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01566912
CAS číslo: 88372-33-2