Tisk…
1-(Chloroacetyl)piperidine-4-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13275-100MG OR13275-50MG
APOSOR13275-100MGEA 8930 CZK
APOSOR13275-100MG APOSOR13275-50MG
1-(Chloroacetyl)piperidine-4-carboxamide
1-(Chloroacetyl)piperidine-4-carboxamide
Vzorec: C₈H₁₃ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02237589
CAS číslo: 375359-83-4