Tisk…
3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13244-10G OR13244-1G OR13244-5G
APOSOR13244-10GEA 9920 CZK
APOSOR13244-10G APOSOR13244-1G APOSOR13244-5G
3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01871309
CAS číslo: 102872-33-3