Tisk…
8-Hydroxy-6-nitroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13235-100MG OR13235-250MG
APOSOR13235-100MGEA 1210 CZK
APOSOR13235-100MG APOSOR13235-250MG
8-Hydroxy-6-nitroquinoline
8-Hydroxy-6-nitroquinoline
Vzorec: C₉H₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466084
CAS číslo: 16727-28-9