Tisk…

5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Carboxy-5-(3-hydroxyphenyl)-1H-pyrazole, 3-(3-Carboxy-1H-pyrazol-5-yl)phenol

OR13182-1G OR13182-250MG
APOSOR13182-1GEA 10150 CZK
APOSOR13182-1G APOSOR13182-250MG
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204,182 g/mol
Bod tání: 256…257 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664420
CAS číslo: 690631-98-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR