Tisk…
N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13180-1G OR13180-250MG
APOSOR13180-1GEA 744 CZK
APOSOR13180-1G APOSOR13180-250MG
N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂·ClH
Bod tání: 218…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06407995
CAS číslo: 19499-60-6